Documenti fondamentali
ENAH049F2E59
Enamine
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
SKU del venditore: EN300-1699801-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1699801-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-9-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3.ClH/c1-15-11(14)9-5-8(12)4-7-6-13-2-3-16-10(7)9;/h4-5,13H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI
RDHHNUXFUJVBRU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)