Documenti fondamentali
ENAH049F2E37
Enamine
tert-butyl N-{1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecan-4-yl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.83
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecan-4-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H26N2O3.ClH/c1-13(2,3)19-12(17)16-11-4-9-18-14(10-11)5-7-15-8-6-14;/h11,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,17);1H
InChI
GQEKARRUDXKFTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699720
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)