Documenti fondamentali
ENAH049F2DFB
Enamine
N,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-6-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
SKU del venditore: EN300-1699493-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1699493-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
131-132
Iupac Name
N,1-dimethyl-3,4-dihydro-6-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c1-8-11-4-3-10(12-2)7-9(11)5-6-13-8/h3-4,7,12-13H,1,5-6H2,2H3
InChI
RMHPTYJKJKJERG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493
Melting Point
131-132
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)