Documenti fondamentali
ENAH049F2D51
Enamine
7-amino-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.18
Numero MDL:
Iupac Name
7-amino-6-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-7-3-5-1-2-12-9(13)6(5)4-8(7)11/h3-4H,1-2,11H2,(H,12,13)
InChI
DIZIXEGXKKMGHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698868
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)