Key Documents
ENAH049F2CAA
Enamine
1-methyl-3H-1lambda6,2-benzothiazole-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.22
Numero MDL:
Punto di fusione
210-211
Iupac Name
1-methylene-1,2-dihydro-3H-1lambda4-benzo[d]isothiazol-3-one 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H7NO2S/c1-12(11)7-5-3-2-4-6(7)8(10)9-12/h2-5H,1H2,(H,9,10,11)
InChI
SWDLTIDANRKFEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697862
Melting Point
210-211
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697862