ENAH049F2C27
Enamine
4-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10;/h1-4,9-10H,5-6,12H2,(H,13,14);1H
InChI
ICBAUUFGPCJQSG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699585
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)