ENAH049F2BF2
Enamine
4-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-methoxyethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-methoxyethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-16-10(13,14)9(11,12)8-4-2-7(6-15)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI
YOINXIXPJMEACS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699049
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699049
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)