Documenti fondamentali
ENAH049F2BCE
Enamine
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-1698653-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1698653-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c1-7-8(2)13-10(12-7)9-4-3-5-11-6-9;;/h9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChI
OJNZTGSJOWGQHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)