Documenti fondamentali
ENAH049F2BB2
Enamine
methyl 2-{6-azaspiro[3.4]octan-7-yl}acetate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
SKU del venditore: EN300-1698005-100MG
CHF 480.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1698005-100MG
CHF 480.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(6-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-9(12)5-8-6-10(7-11-8)3-2-4-10;/h8,11H,2-7H2,1H3;1H
InChI
HXYLVTFGUYFJPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)