Documenti fondamentali
ENAH049F2885
Enamine
7-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluorobenzo[d]thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4FNOS/c9-5-2-1-3-6-8(5)12-7(4-11)10-6/h1-4H
InChI
FROUTQVGDBLQRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)