Documenti fondamentali
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 90.50
250 MG
CHF 110.00
500 MG
CHF 147.70
1 G
CHF 176.30
2.5 G
CHF 312.80
5 G
CHF 540.30
10 G
CHF 995.30
SKU del venditore: EN300-1693694-100MG
CHF 90.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 90.50
250 MG
CHF 110.00
500 MG
CHF 147.70
1 G
CHF 176.30
2.5 G
CHF 312.80
5 G
CHF 540.30
10 G
CHF 995.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1693694-100MG
CHF 90.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)