Documenti fondamentali
ENAH049F2798
Enamine
rac-methyl (3R,4R)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
SKU del venditore: EN300-1694210-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1694210-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.2ClH/c1-13-6-12-5-9(13)7-3-11-4-8(7)10(14)15-2;;/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3;2*1H/t7-,8-;;/m1../s1
InChI
BFHMLBWGEYAKIC-RHJRFJOKSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694210
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)