Documenti fondamentali
ENAH049F277C
Enamine
rac-[(2R,5R)-1,5-dimethylpyrrolidin-2-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.14
Numero MDL:
Iupac Name
((2R,5R)-1,5-dimethylpyrrolidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2;;/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
InChI
LYWHDJZFBXAOJE-GPJOBVNKSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693961
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693961
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)