Documenti fondamentali
ENAH049F2424
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
SKU del venditore: EN300-1387305-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1387305-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-7-12(8-14)9-15(11(12)16)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI
XTHOOJYASOZOSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)