Documenti fondamentali
ENAH049F23E3
Enamine
[2-amino-2-(3-methylphenyl)ethyl]dimethylamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
SKU del venditore: EN300-1688992-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1688992-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-9-5-4-6-10(7-9)11(12)8-13(2)3/h4-7,11H,8,12H2,1-3H3
InChI
KAAXZKBUKUXPPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)