Documenti fondamentali
ENAH049F23CA
Enamine
3-bromo-2-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-1272053-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1272053-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-5-7(8)10-4-2-3-6(10)9-5/h2-4H2,1H3
InChI
NWVJWZQAQDUYRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272053
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272053
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)