Documenti fondamentali
ENAH049F2386
Enamine
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Scegli un formato
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
5 G
CHF 861.40
10 G
CHF 1’256.60
SKU del venditore: EN300-1267291-100MG
CHF 116.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
5 G
CHF 861.40
10 G
CHF 1’256.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.9
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1267291-100MG
CHF 116.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
57-58
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
InChI
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
Melting Point
57-58
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)