ENAH049F2364
Enamine
N-(hex-5-yn-1-yl)prop-2-enamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1666736-50MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1666736-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
N-(hex-5-yn-1-yl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-5-6-7-8-10-9(11)4-2/h1,4H,2,5-8H2,(H,10,11)
InChI
XQTKGLXEXUOUKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666736
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)