ENAH049F22F9
Enamine
1-(2-fluorobenzoyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1666357-100MG
CHF 112.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1666357-100MG
CHF 112.60
Iupac Name
1-(2-fluorobenzoyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-7-5-9(14)6-8-15;/h1-4,9H,5-8,14H2;1H
InChI
NVWKXLSACIJANB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)