ENAH049F2287
Enamine
2-(thiophen-3-yl)oxirane
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1251113-100MG
CHF 350.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1251113-100MG
CHF 350.50
Iupac Name
2-(3-thienyl)oxirane
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-2-8-4-5(1)6-3-7-6/h1-2,4,6H,3H2
InChI
RQPYFYYXGMUXSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251113
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)