Documenti fondamentali
ENAH049F21F9
Enamine
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 367.40
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 769.10
1 G
CHF 973.20
2.5 G
CHF 1’659.60
5 G
CHF 2’803.60
10 G
CHF 5’091.60
SKU del venditore: EN300-1229135-100MG
CHF 367.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 367.40
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 769.10
1 G
CHF 973.20
2.5 G
CHF 1’659.60
5 G
CHF 2’803.60
10 G
CHF 5’091.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1229135-100MG
CHF 367.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-7-4-5-13(10-15)9-14-6-8-17-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI
KSLJZAAAQPGVRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229135
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229135
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)