Documenti fondamentali
ENAH049F20E4
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.08
Numero MDL:
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-8-9-6(1)5-3-7-4-5;;/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,8,9);2*1H
InChI
OSWIYLDRMRJFJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666538
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666538
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)