Documenti fondamentali
ENAH049F1EAB
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-8-7(9(13)14)4-5-16-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
NJYUCVXLDQXPBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)