Documenti fondamentali
ENAH049F1E64
Enamine
5,6-diamino-1-methyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-313657-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-313657-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
278-280
Iupac Name
5,6-diamino-1-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H8N4OS/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11)
InChI
UUTGBPJLMXTUQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313657
Melting Point
278-280
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313657
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)