Documenti fondamentali
ENAH049F1E60
Enamine
2-chloro-3-ethylpyrazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 78.80
250 MG
CHF 94.40
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 143.80
2.5 G
CHF 237.40
5 G
CHF 393.40
10 G
CHF 705.40
SKU del venditore: EN300-312329-100MG
CHF 78.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 78.80
250 MG
CHF 94.40
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 143.80
2.5 G
CHF 237.40
5 G
CHF 393.40
10 G
CHF 705.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-312329-100MG
CHF 78.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-ethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-6(7)9-4-3-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI
JDBIYZFYKSYXPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)