Documenti fondamentali
ENAH049F1E3E
Enamine
2-(adamantan-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
SKU del venditore: EN300-283741-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.8
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-283741-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H19ClO2S/c13-16(14,15)2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11H,1-8H2
InChI
WCJAKNLUOZLUOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283741
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283741
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)