ENAH049F1CD5
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]thiazolo[5,4-c]azepin-2-amine dihydrobromide
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-4H-thiazolo[5,4-c]azepin-2-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C7H11N3S.2BrH/c8-7-10-5-2-1-3-9-4-6(5)11-7;;/h9H,1-4H2,(H2,8,10);2*1H
InChI
DUXNAJDNAKJBJL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79884
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)