Documenti fondamentali
ENAH049F1B99
Enamine
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
SKU del venditore: EN300-1072940-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1072940-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H7ClO2S/c7-10(8,9)5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
InChI
KYVGBFFULVVRBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
80
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072940
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)