Documenti fondamentali
ENAH0425C6F1
Enamine
methyl 2-carbamothioyl-2,2-dimethylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-amino-2,2-dimethyl-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-6(2,4(7)10)5(8)9-3/h1-3H3,(H2,7,10)
InChI
MWIPUIVPAYBEOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)