Documenti fondamentali
ENAH0425AAAC
Enamine
1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 441.50
100 MG
CHF 633.90
250 MG
CHF 886.10
500 MG
CHF 1’369.70
1 G
CHF 1’742.80
2.5 G
CHF 3’374.30
5 G
CHF 4’968.10
10 G
CHF 7’347.10
SKU del venditore: EN300-1595073-50MG
CHF 441.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 441.50
100 MG
CHF 633.90
250 MG
CHF 886.10
500 MG
CHF 1’369.70
1 G
CHF 1’742.80
2.5 G
CHF 3’374.30
5 G
CHF 4’968.10
10 G
CHF 7’347.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1595073-50MG
CHF 441.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4F3N3O/c1-11-4(5(6,7)8)3(2-12)9-10-11/h2H,1H3
InChI
GXPCQHOUNXZISH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1595073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1595073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)