Documenti fondamentali
ENAH042584F9
Enamine
[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
SKU del venditore: EN300-1590059-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.56
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1590059-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5F3N2O.ClH/c6-5(7,8)4-1-3(2-9)11-10-4;/h1H,2,9H2;1H
InChI
FSFXLEHMBVYASA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)