Documenti fondamentali
ENAH0425830D
Enamine
{6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-1587923-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1587923-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClN3.ClH/c9-6-1-2-8-11-7(3-10)5-12(8)4-6;/h1-2,4-5H,3,10H2;1H
InChI
XQYBBSLMWFNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587923
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587923
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)