ENAH04258094
Enamine
octahydro-1-benzofuran-3a-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
hexahydrobenzofuran-3a(4H)-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8-4-2-1-3-7(8)10-6-5-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI
FOSPMYQFKJQRFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1576954
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1576954
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)