Documenti fondamentali
ENAH04257B0A
Enamine
[2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
InChI
OALBWTKTAWWYBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663194
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663194
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)