Documenti fondamentali
ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
SKU del venditore: EN300-1662486-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1662486-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
InChI
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)