Documenti fondamentali
ENAH04257A0B
Enamine
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-1659467-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1659467-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14F2O3/c1-14-8(5-3-2-4-6-8)9(10,11)7(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
CHJVQDFNFQWINE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)