Documenti fondamentali
ENAH04257968
Enamine
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
SKU del venditore: EN300-1655735-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1655735-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-5-2-3-7(8,4-5)6(9)10;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI
KQKRBMOHVMJGCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)