Documenti fondamentali
ENAH04257870
Enamine
3-bromo-4-chloropyrazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.47
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-chloropyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-11-2-1-9-6(8)5(4)11/h1-3H
InChI
GYPMFYDHSLJIMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654630
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654630
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)