Documenti fondamentali
ENAH0424C8FF
Enamine
1-(carbonochloridoyl)piperidin-3-yl acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.64
Numero MDL:
Iupac Name
1-(chlorocarbonyl)piperidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-6(11)13-7-3-2-4-10(5-7)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
InChI
BKJVHQAQRJBJQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)