ENAH0424C2D6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c11-5-7-4-10(9-8-7)3-6-1-2-6/h4-6H,1-3H2
InChI
WTAHRLIIUOQEIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609121
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)