Documenti fondamentali
ENAH0424BD32
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-ol
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
SKU del venditore: EN300-1608774-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1608774-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-11(2)8-5-9(12)3-6-10-7-4-9/h10,12H,3-8H2,1-2H3
InChI
AENWLMMXQISTHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)