ENAH0424BC6D
Enamine
1-bromo-4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C13H19BrO4/c1-15-6-7-16-8-9-17-10-11-18-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11H2,1H3
InChI
XYMRNKPBIQIHHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608371
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608371
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)