Documenti fondamentali
ENAH0424BC20
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
SKU del venditore: EN300-1608170-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1608170-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-8(13)5-1-2-6-4-10-9(14)11-7(6)3-5/h1-3H,4H2,(H,12,13)(H2,10,11,14)
InChI
KHQWJBJQHOEFOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608170
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608170
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)