ENAH0424BAFE
Enamine
tert-butyl 2-[(methanesulfonyloxy)methyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(((methylsulfonyl)oxy)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(12)11-6-5-8(11)7-15-17(4,13)14/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI
FADLBXSRJCTIPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)