Documenti fondamentali
ENAH0424BADB
Enamine
2-(oxetan-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxetanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5H,1,3-4H2
InChI
LDVDJSCCYCAJSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)