Documenti fondamentali
ENAH0424BAB0
Enamine
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-10(11,5-9)6-9/h4-6,11H2,1-3H3
InChI
IYZGTBCLPDXZGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)