Documenti fondamentali
ENAH0424B9F7
Enamine
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 211.40
250 MG
CHF 282.90
500 MG
CHF 420.70
1 G
CHF 526.00
2.5 G
CHF 886.10
5 G
CHF 1’486.70
10 G
CHF 2’447.40
SKU del venditore: EN300-1608206-100MG
CHF 211.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 211.40
250 MG
CHF 282.90
500 MG
CHF 420.70
1 G
CHF 526.00
2.5 G
CHF 886.10
5 G
CHF 1’486.70
10 G
CHF 2’447.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.46
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1608206-100MG
CHF 211.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2.ClH/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
InChI
AHMWWTDKHDQHKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)