Documenti fondamentali
ENAH0424B820
Enamine
6-bromo-3-chloro-2-(methylsulfanyl)quinoxaline
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
SKU del venditore: EN300-1273140-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.58
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1273140-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-(methylthio)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2S/c1-14-9-8(11)12-7-4-5(10)2-3-6(7)13-9/h2-4H,1H3
InChI
HXXGAXDBTDAZGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)