Documenti fondamentali
ENAH0424B7BF
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2OS/c9-8-10-6(5-12-8)4-7-2-1-3-11-7/h5,7H,1-4H2,(H2,9,10)
InChI
IPMCGEAIRCDEIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)