Documenti fondamentali
ENAH0424B59C
Enamine
4,6-dihydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.13
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dihydroxyisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-1-6(4-10)8(12)2-7(5)11/h1-2,11-12H
InChI
FPRQCDXOTPOQES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)